2-Bromo-1,4-difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10738-1G PC10738-250MG PC10738-5G
APOSPC10738-1GEA 58.4 EUR
APOSPC10738-1G APOSPC10738-250MG APOSPC10738-5G
2-Bromo-1,4-difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzene 95%
2-Bromo-1,4-difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₂BrF₅O
MW: 276.986 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28738359
CAS nummer: 1807078-27-8