1,4-Difluoro-2-iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10739-1G PC10739-250MG PC10739-5G
APOSPC10739-1GEA 263 EUR
APOSPC10739-1G APOSPC10739-250MG APOSPC10739-5G
1,4-Difluoro-2-iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1,4-Difluoro-2-iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₂F₅IO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32066739
CAS nummer: 2366994-14-9
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable