2-Amino-4-(2-fluorophenylamino)-1,3,5-triazine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1076R-100MG PC1076R-1G
APOSPC1076R-100MGEA 29.2 EUR
APOSPC1076R-100MG APOSPC1076R-1G
2-Amino-4-(2-fluorophenylamino)-1,3,5-triazine 97%
2-Amino-4-(2-fluorophenylamino)-1,3,5-triazine
Formule: C₉H₈FN₅
Smeltpunt: 201…202 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052347
CAS nummer: 66088-45-7