2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1082-1G PC1082-5G PC1082-25G
APOSPC1082-1GEA 109 EUR
APOSPC1082-1G APOSPC1082-5G APOSPC1082-25G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₄BrF₃O₃
Smeltpunt: 77…78 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368726
CAS nummer: 403646-48-0