Methyl 5-fluoro-2-(trifluoromethyl)isonicotinate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 5-fluoro-2-(trifluoroMethyl)-4-pyridinecarboxylate, Methyl 5-fluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
PC10854-1G PC10854-250MG
APOSPC10854-1GEA 628 EUR
APOSPC10854-1G APOSPC10854-250MG
Methyl 5-fluoro-2-(trifluoromethyl)isonicotinate 95%
Methyl 5-fluoro-2-(trifluoromethyl)isonicotinate
Formule: C₈H₅F₄NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28799126
CAS nummer: 1803834-94-7