3-Amino-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC110001-1G PC110001-250MG
APOSPC110001-1GEA 503 EUR
APOSPC110001-1G APOSPC110001-250MG
3-Amino-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₆FNO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05664782
CAS nummer: 874800-63-2