3-Amino-5-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC110002-1G PC110002-250MG
APOSPC110002-1GEA 190 EUR
APOSPC110002-1G APOSPC110002-250MG
3-Amino-5-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-5-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₆FNO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12407357
CAS nummer: 1378864-23-3