3-Amino-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC110004-1G PC110004-250MG
APOSPC110004-1GEA 503 EUR
APOSPC110004-1G APOSPC110004-250MG
3-Amino-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₆FNO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28606529
CAS nummer: 1552532-10-1