4,8-Dichloro-5-(trifluoromethyl)quinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC110006-1G PC110006-250MG
APOSPC110006-1GEA 283 EUR
APOSPC110006-1G APOSPC110006-250MG
4,8-Dichloro-5-(trifluoromethyl)quinoline
4,8-Dichloro-5-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₄Cl₂F₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28010391
CAS nummer: 959071-80-8