7-Bromo-8-fluoroquinolin-4-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC110009-1G PC110009-250MG
APOSPC110009-1GEA 278 EUR
APOSPC110009-1G APOSPC110009-250MG
7-Bromo-8-fluoroquinolin-4-ol
7-Bromo-8-fluoroquinolin-4-ol
Formule: C₉H₅BrFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32200321
CAS nummer: 2111860-37-6