4-Chloro-8-fluoro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC110010-1G PC110010-250MG
APOSPC110010-1GEA 283 EUR
APOSPC110010-1G APOSPC110010-250MG
4-Chloro-8-fluoro-7-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-8-fluoro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₄ClF₄N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32200322
CAS nummer: 693818-13-2