8-Fluoro-7-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC110011-1G PC110011-250MG
APOSPC110011-1GEA 242 EUR
APOSPC110011-1G APOSPC110011-250MG
8-Fluoro-7-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
8-Fluoro-7-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Formule: C₁₀H₅F₄NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32200323
CAS nummer: 693818-12-1