4,8-Dichloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC110012-1G PC110012-250MG
APOSPC110012-1GEA 283 EUR
APOSPC110012-1G APOSPC110012-250MG
4,8-Dichloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
4,8-Dichloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₄Cl₂F₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32200324
CAS nummer: 2407339-48-2