8-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC110013-1G PC110013-250MG
APOSPC110013-1GEA 242 EUR
APOSPC110013-1G APOSPC110013-250MG
8-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
8-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Formule: C₁₀H₅ClF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32200325
CAS nummer: 2407339-49-3