3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC110015-1G PC110015-250MG
APOSPC110015-1GEA 210 EUR
APOSPC110015-1G APOSPC110015-250MG
3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₆F₃NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29169131
CAS nummer: 1609255-54-0