3-Amino-7-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC110017-1G PC110017-250MG
APOSPC110017-1GEA 330 EUR
APOSPC110017-1G APOSPC110017-250MG
3-Amino-7-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-7-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₆F₃NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29169138
CAS nummer: 1648807-91-3