5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC110019-1G PC110019-250MG
APOSPC110019-1GEA 384 EUR
APOSPC110019-1G APOSPC110019-250MG
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₆F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28505050
CAS nummer: 1245457-01-5