5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC110020-1G PC110020-250MG
APOSPC110020-1GEA 658 EUR
APOSPC110020-1G APOSPC110020-250MG
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₈H₇F₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22570372
CAS nummer: 1369881-97-9