3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC110021-1G PC110021-250MG
APOSPC110021-1GEA 526 EUR
APOSPC110021-1G APOSPC110021-250MG
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₅F₃N₂
MW: 186.134 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22480978
CAS nummer: 1369869-39-5
UN: 3439
ADR: 6.1 III