3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC110022-1G PC110022-250MG
APOSPC110022-1GEA 579 EUR
APOSPC110022-1G APOSPC110022-250MG
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205.134 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22480979
CAS nummer: 1369896-75-2