3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC110023-1G PC110023-250MG
APOSPC110023-1GEA 436 EUR
APOSPC110023-1G APOSPC110023-250MG
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₈H₇F₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29097134
CAS nummer: 1369923-89-6