5-Fluoro-6-hydroxypyridine-2-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC110024-1G PC110024-250MG PC110024-5G
APOSPC110024-1GEA 175 EUR
APOSPC110024-1G APOSPC110024-250MG APOSPC110024-5G
5-Fluoro-6-hydroxypyridine-2-carbonitrile
5-Fluoro-6-hydroxypyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₃FN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28768731
CAS nummer: 1239510-82-7
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable