6-Cyano-3-fluoropyridin-2-yl acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC110025-1G PC110025-250MG
APOSPC110025-1GEA 723 EUR
APOSPC110025-1G APOSPC110025-250MG
6-Cyano-3-fluoropyridin-2-yl acetate
6-Cyano-3-fluoropyridin-2-yl acetate
Formule: C₈H₅FN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19690162
CAS nummer: 1189757-54-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III