3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC110029-1G PC110029-250MG
APOSPC110029-1GEA 220 EUR
APOSPC110029-1G APOSPC110029-250MG
3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Formule: C₁₁H₆F₆N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03407955
CAS nummer: 154258-54-5
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable