3-(2,5-Difluorophenyl)-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC110030-1G PC110030-250MG
APOSPC110030-1GEA 220 EUR
APOSPC110030-1G APOSPC110030-250MG
3-(2,5-Difluorophenyl)-1H-pyrazole
3-(2,5-Difluorophenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₉H₆F₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03618497
CAS nummer: 474708-70-8