3-(3,5-Difluorophenyl)-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC110031-1G PC110031-250MG
APOSPC110031-1GEA 220 EUR
APOSPC110031-1G APOSPC110031-250MG
3-(3,5-Difluorophenyl)-1H-pyrazole
3-(3,5-Difluorophenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₉H₆F₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05664754
CAS nummer: 154258-58-9