Ethyl 5,7-difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC110036-1G PC110036-250MG
APOSPC110036-1GEA 315 EUR
APOSPC110036-1G APOSPC110036-250MG
Ethyl 5,7-difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Ethyl 5,7-difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Formule: C₁₂H₉F₂NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173415
CAS nummer: 228728-82-3