Ethyl 6-bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC110037-1G PC110037-250MG
APOSPC110037-1GEA 169 EUR
APOSPC110037-1G APOSPC110037-250MG
Ethyl 6-bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Ethyl 6-bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Formule: C₁₂H₉BrFNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25572662
CAS nummer: 228728-06-1