Ethyl 8-bromo-5-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC110038-1G PC110038-250MG
APOSPC110038-1GEA 285 EUR
APOSPC110038-1G APOSPC110038-250MG
Ethyl 8-bromo-5-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Ethyl 8-bromo-5-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Formule: C₁₂H₉BrFNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16036881
CAS nummer: 655236-28-5