2-Amino-4,5-difluorobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC110108-1G PC110108-5G PC110108-500MG
APOSPC110108-1GEA 184 EUR
APOSPC110108-1G APOSPC110108-5G APOSPC110108-500MG
2-Amino-4,5-difluorobenzonitrile
2-Amino-4,5-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₄F₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09835282
CAS nummer: 219823-49-1