3-Amino-2,5-difluorobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC110111-1G PC110111-5G
APOSPC110111-1GEA 512 EUR
APOSPC110111-1G APOSPC110111-5G
3-Amino-2,5-difluorobenzonitrile
3-Amino-2,5-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₄F₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28059689
CAS nummer: 1805663-68-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III