5,7-Difluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC110115-1G PC110115-250MG
APOSPC110115-1GEA 402 EUR
APOSPC110115-1G APOSPC110115-250MG
5,7-Difluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
5,7-Difluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₄F₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13180848
CAS nummer: 550998-68-0