4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC11142-250MG PC11142-1G
APOSPC11142-250MGEA 33.7 EUR
APOSPC11142-250MG APOSPC11142-1G
4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₉FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03002065
CAS nummer: 1841-57-2