5-(2-Fluorophenyl)-2-furoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC11151-250MG PC11151-500MG
APOSPC11151-250MGEA 303 EUR
APOSPC11151-250MG APOSPC11151-500MG
5-(2-Fluorophenyl)-2-furoic acid 95%
5-(2-Fluorophenyl)-2-furoic acid
Formule: C₁₁H₇FO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02221394
CAS nummer: 353761-02-1