3-(2-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC11154-1G PC11154-250MG PC11154-5G
APOSPC11154-1GEA 199 EUR
APOSPC11154-1G APOSPC11154-250MG APOSPC11154-5G
3-(2-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
3-(2-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol
Formule: C₉H₇FO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04039230
CAS nummer: 208183-93-1