3-(4-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC11156-1G
PC11156-250MG
PC11156-5G
APOSPC11156-1GEA
176
EUR
APOSPC11156-1G
APOSPC11156-250MG
APOSPC11156-5G
3-(4-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
3-(4-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol
Formule:
C₉H₇FO Smeltpunt: 32…33 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD04039232 CAS nummer: 80151-28-6 |