2'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-amine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC11162-1G PC11162-250MG
APOSPC11162-1GEA 469 EUR
APOSPC11162-1G APOSPC11162-250MG
2'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-amine hydrochloride
2'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-amine hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₀F₃N·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06739425
CAS nummer: 811842-39-4