4'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC11171-1G PC11171-25G PC11171-5G
APOSPC11171-1GEA 103 EUR
APOSPC11171-1G APOSPC11171-25G APOSPC11171-5G
4'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
4'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Formule: C₁₄H₉F₃O
Dichtheid: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631855
CAS nummer: 84392-23-4
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III