3'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC11179-1G PC11179-5G
APOSPC11179-1GEA 220 EUR
APOSPC11179-1G APOSPC11179-5G
3'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
3'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₉F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039234
CAS nummer: 408367-99-7