3-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC11259-1G PC11259-2.5G
APOSPC11259-1GEA 253 EUR
APOSPC11259-1G APOSPC11259-2.5G
3-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
3-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₄BrClF₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03407379
CAS nummer: 683274-52-4