4,5-Difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)boronic acid, 4,5-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid, 2-Borono-4,5-difluoroanisole
PC1126-5G PC1126-1G
APOSPC1126-5GEA 110 EUR
APOSPC1126-5G APOSPC1126-1G
4,5-Difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid 98%
4,5-Difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
Formule: C₇H₇BF₂O₃
Smeltpunt: 175…180 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08275291
CAS nummer: 870777-32-5