4-Chloro-5-(4-fluorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC11264-1G PC11264-500MG
APOSPC11264-1GEA 247 EUR
APOSPC11264-1G APOSPC11264-500MG
4-Chloro-5-(4-fluorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
4-Chloro-5-(4-fluorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₁₂H₆ClFN₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00297841
CAS nummer: 384351-45-5