4-Bromo-2,5-difluorotoluene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC11267-1G PC11267-5G PC11267-250MG
APOSPC11267-1GEA 36.6 EUR
APOSPC11267-1G APOSPC11267-5G APOSPC11267-250MG
4-Bromo-2,5-difluorotoluene
4-Bromo-2,5-difluorotoluene
Formule: C₇H₅BrF₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368736
CAS nummer: 252004-42-5