4-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]benzyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-[(Trifluoromethyl)thio]benzyl chloride, 1-(Chloromethyl)-4-[(trifluoromethyl)sulphanyl]benzene, (4-(Chloromethyl)phenyl)(trifluoromethyl)sulphane, 4-(Chloromethyl)phenyl trifluoromethyl sulphide
PC11279-5G PC11279-25G PC11279-100G
APOSPC11279-5GEA 61.4 EUR
APOSPC11279-5G APOSPC11279-25G APOSPC11279-100G
4-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]benzyl chloride 97%
4-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]benzyl chloride
Formule: C₈H₆ClF₃S
MW: 226.646 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368739
CAS nummer: 74483-45-7
UN: 3261
ADR: 8 II