1-[3-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-{[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]methyl}piperazine
PC11280-1G
PC11280-25G
PC11280-5G
APOSPC11280-1GEA
51.2
EUR
APOSPC11280-1G
APOSPC11280-25G
APOSPC11280-5G
1-[3-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
1-[3-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
Formule:
C₁₂H₁₅F₃N₂O Kookpunt: 82 °C (0,03 mm Hg) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD07368740 CAS nummer: 868054-25-5 |