2,6-Difluoro-3-hydroxybenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Carboxy-2,4-difluorophenol, 2,6 Difluoro 3-hydroxy benzoic acid
PC1133-1G PC1133-250MG
APOSPC1133-1GEA 29.2 EUR
APOSPC1133-1G APOSPC1133-250MG
2,6-Difluoro-3-hydroxybenzoic acid
2,6-Difluoro-3-hydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₄F₂O₃
MW: 174.102 g/mol
Kookpunt: 110 °C (19 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08275286
CAS nummer: 749230-32-8