3,6-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,6-Difluoro-o-anisic acid, 2-Carboxy-3,6-difluoroanisole
PC1138-1G PC1138-5G
APOSPC1138-1GEA 43.8 EUR
APOSPC1138-1G APOSPC1138-5G
3,6-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
3,6-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₆F₂O₃
Smeltpunt: 85…86 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08275290
CAS nummer: 887267-03-0