N,N-Dimethyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethane-1,2-diamine dihydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1157-100MG PC1157-500MG PC1157-250MG
APOSPC1157-100MGEA 176 EUR
APOSPC1157-100MG APOSPC1157-500MG APOSPC1157-250MG
N,N-Dimethyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethane-1,2-diamine dihydrochloride
N,N-Dimethyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethane-1,2-diamine dihydrochloride
Formule: C₁₁H₁₅F₃N₂·2ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03840183
CAS nummer: 1189496-82-9
UN: 3261
ADR: 8,III