2-Morpholin-4-yl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC1158-1G PC1158-250MG
APOSPC1158-1GEA 534 EUR
APOSPC1158-1G APOSPC1158-250MG
2-Morpholin-4-yl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
2-Morpholin-4-yl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formule: C₁₃H₁₇F₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631947
CAS nummer: 885950-67-4