2-Pyrrolidinyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC1159-1G PC1159-250MG
APOSPC1159-1GEA 1220 EUR
APOSPC1159-1G APOSPC1159-250MG
2-Pyrrolidinyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
2-Pyrrolidinyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formule: C₁₃H₁₇F₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631942
CAS nummer: 885950-66-3